Learn More
Sal sódica de ácido p-aminosalicílico dihidrato, aprox. 99%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | aprox. 99% |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.15 |
| Forma física | Sólido |