Learn More
Sal sódica de ácido p-aminosalicílico dihidrato, aprox. 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413191 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11413191 25 g
11423191 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413191 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215036725
CAS 6018-19-5
Fórmula molecular C7H10NNaO5
Peso molecular (g/mol) 211.149
Clave InChI GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
Nombre IUPAC sodio;4-amino-2-hidroxibenzoato; dihidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo approx. 99%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.15
Forma física Solid