Learn More
p-aminofenil bD-lactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Aminophenyl beta-D-Lactopyranoside |
| CAS | 17691-02-0 |
| Fórmula molecular | C18 H27 N O11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27NO11/c19-7-1-3-8(4-2-7)27-17-15(26)13(24)16(10(6-21)29-17)30-18-14(25)12(23)11(22)9(5-20)28-18/h1-4,9-18,20-26H,5-6,19H2/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-aminofenoxi)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 433.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.1584 |