Learn More
arsenóxido de p-aminofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Aminophenyl Arsenoxide |
| CAS | 1122-90-3 |
| Fórmula molecular | C6 H6 As N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenamine, 4-arsenoso-, Aniline, p-arsenoso- (6CI,7CI,8CI), 4-Arsenosobenzenamine, (4-Aminophenyl)arsine oxide, (p-Aminophenyl)arsenoxide, NSC 10876, p-Arsenosoaniline, p-Aminophenyl arsenoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6AsNO/c8-6-3-1-5(7-9)2-4-6/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)[As]=O |
| Nombre IUPAC | 4-arsorosoanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.9665 |