Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Aminobenzoic Acid, 99+% |
| Nombre de nota | Ácido libre |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.1 |
| Grado | Reactivo para cultivo celular |
| Forma física | Polvo cristalino |