Learn More
Ácido p-aminobenzoico, 99+%, MP Biomedicals
Código de producto. 11415052 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11415052 1 g
11425052 5 g
11435052 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415052 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219461901
CAS 150-13-0
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007894
Clave InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Nombre IUPAC Ácido 4-aminobenzoico
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Aminobenzoic Acid, 99+%
Nombre de nota Free Acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Crystalline Powder