Learn More
p-Amino-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179544 25 g 25 g
30179189 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62237625G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-80-6
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 4-Amino-L-phenylalanine, L-3-(p-Aminophenyl)alanine, 4-Amino-L-phenylalanine, 4-Aminophenylalanine, Aminophenylalanine, L-(+)-p-Aminophenylalanine, L-4-Aminophenylalanine;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-aminofenil)propanoico ácido
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Amino-L-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0899