Learn More
Alcohol p-(aliloxi)bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-(Allyloxy)benzyl Alcohol |
| CAS | 3256-45-9 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Propenyloxy)benzenemethanol, 4-(Allyloxy)benzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,11H,1,7-8H2 |
| SMILES | C=CCOC1=CC=C(CO)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (4-prop-2-enoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.08 |