Learn More
p-acetoxiacetofenona, TRC
Product Code. 30310566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30310566 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30310566 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA01210050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Acetoxyacetophenone
CAS 13031-43-1
Fórmula molecular C10H10O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC (4-acetilfenilo) acetato
Peso molecular (g/mol) 178.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063