Learn More
p-Acetotoluidida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10618914 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10627941 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618914 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400161000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-89-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00008677
Clave InChI YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)acetamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Acetotoluidide
Punto de fusión 148.0°C to 151.0°C
Color Beige a marrón
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 307.0°C
Temperatura de inflamación 168°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NHCOCH3
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 72
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/l(25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Acetotoluidide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.