Descripción
- Tecnología de impresión:Matricial
- Velocidad de impresión:Hasta 10 mm/s
- Generación de códigos de barras:No
- Interfaces:Ethernet; RS-232; dispositivo USB
- Idiomas de funcionamiento:Inglés
- Conjunto de caracteres:IBM/DOS, ANSI/WIN, UTF-8
- Reloj en tiempo real integrado:No
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V CA 50/60 Hz |
| Material | Impresión: Papel estándar (papel, etiqueta continua) |
| Idiomas | Inglés, alemán, francés, italiano, español, ruso, German, French, Italian, Spanish, Russian |
| Peso (métrico) | 1,25 kg |
| Tipo | Impresora P52-RUE |