Learn More
Tocris Bioscience™ P-3FAX-Neu5Ac
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18767088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18767088 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18767088
Marca: Tocris Bioscience™ 5760/10
Sialic acid analog; sialyltransferase inhibitor
P-3FAX-Neu5Ac is a cell-permeable sialic acid analog. Deacetylation occurs intracellularly giving rise to a sialyltransferase inhibitor. Abolishes expression of SLex expression on HL-60 cells and reduces E-selectin and P-selectin binding. Prevents metastasis formation in a mouse lung metastasis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-3-fluoro-D-erythro-α-L-manno-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 2,4,7,8,9-pentaacetate
CAS 117405-58-0
Cantidad 10 mg
Objetivo Other Transferase Inhibitors
Fórmula molecular C22H30FNO14
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.47
Pureza >97%