Learn More
P-3FAX-Neu5Ac, TRC
Código de producto. 30396932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396932 5 mg
30391743 2.5 mg
30392063 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1010785MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117405-58-0
Fórmula molecular C22H30FNO14
Peso molecular (g/mol) 551.47
Sinónimo 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-3-fluoro-D-erythro-alpha-L-manno-2-nonulopyranosonic Acid Methyl Ester 2,4,7,8,9-Pentaacetate
SMILES COC(=O)C1(OC(=O)C)O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P-3FAX-Neu5Ac
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30FNO14/c1-9(25)24-16-18(17(35-12(4)28)15(34-11(3)27)8-33-10(2)26)38-22(21(31)32-7,37-14(6)30)20(23)19(16)36-13(5)29/h15-20H,8H2,1-7H3,(H,24,25)/t15-,16?,17-,18?,19?,20?,22?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.165