Learn More
P 3000: P a 3000 mg/kg en aceite de 30 cSt (VISC30)
Código de producto. 30316672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 g
Código de producto. Cantidad
30316672 400 g
1 options
Código de producto. 30316672 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGJET1806400G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Nombres de analitos o componentes Phosphorus
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular P
Concentración 3000 mg/kg
Sinónimo P
Fórmula InChI InChI=1 S/P
Tipo de solución Mezcla
SMILES [P]
Elemento P
Nombre IUPAC fósforo
Solvent or Matrix 30 cSt Oil
Industry Type CC Industrial
Peso molecular (g/mol) 30.97
Cantidad 400 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.9738