Learn More
Sal diamónica del ácido p-[(3-bromo-7-ciano-2-naftalenil)difluorometil]fosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | P-[(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt |
| CAS | 809272-64-8 |
| Fórmula molecular | C12H13BrF2N3O3P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7BrF2NO3P/c13-11-5-8-2-1-7(6-16)3-9(8)4-10(11)12(14,15)20(17,18)19/h1-5H,(H2,17,18,19) |
| SMILES | OP(=O)(O)C(F)(F)c1cc2cc(ccc2cc1Br)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido [(3-bromo-7-cianonaftalen-2-il)-difluorometil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 396.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.9315 |