Learn More
p-(2-Bromo)vinilanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-(2-Bromo)vinyl Anisole |
| CAS | 6303-59-9 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene, 1-(2-bromoethenyl)-4-methoxy-, Anisole, p-(2-bromovinyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Bromoethenyl)-4-methoxybenzene, 4-Methoxy-β-bromostyrene, NSC 43295, β-Bromo-p-methoxystyrene, 1-(2-Bromovinyl)-4-methoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-7H,1H3/b7-6+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-2-bromoetenil]-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9837 |