Learn More
P-[(1R,2R)-1,2-Dihidroxipropilo]-sal de amonio de ácido fosfónico, TRC
Código de producto. 30135692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135692 250 mg 250 miligramos
30003669 500 mg 500 miligramos
30009615 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454560250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1160525-87-0
Fórmula molecular C3 H9 O5 P . 2 H3 N
Peso molecular (g/mol) 190.14
Nombre IUPAC Azane; [(1R,2R)-1,2-dihidroxipropil]ácido fosfónico
SMILES N.N.C[C@@H](O)[C@H](O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P-[(1R,2R)-1,2-Dihydroxypropyl]-phosphonic Acid Ammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O5P.2H3N/c1-2(4)3(5)9(6,7)8;;/h2-5H,1H3,(H2,6,7,8);2*1H3/t2-,3-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0719
Porcentaje de pureza >95%