Learn More
Ozenoxacin, MedChemExpress
Descripción
Ozenoxacin is a nonfluorinated quinolone antibacterial, which shows potent activities against the main microorganisms isolated from skin and soft tissue infections.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ozenoxacin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 245765-41-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21N3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | T-3912 |
| Información de solubilidad | DMSO : 4.17 mg/mL (11.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Mostrar más |