Learn More
Ozenoxacina, > 90%, CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ozenoxacin |
| CAS | 245765-41-7 |
| Fórmula molecular | C21 H21 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-1,4-dihydro-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)-3-pyridinyl]-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)-3-pyridinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)-3-pyridinyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid, Ozenoxacin, T 3912, Xepi |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21N3O3/c1-11-8-13(9-23-20(11)22-3)15-6-7-16-18(12(15)2)24(14-4-5-14)10-17(19(16)25)21(26)27/h6-10,14H,4-5H2,1-3H3,(H,22,23)(H,26,27) |
| SMILES | CNc1ncc(cc1C)c2ccc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-8-metil-7-[5-metil-6-(metilamino)piridin-3-il]-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 363.4097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1583 |