Learn More
Ozanimod, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ozanimod |
| CAS | 1306760-87-1 |
| Fórmula molecular | C23H24N4O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (S)-4-(3-(1-((2-Hydroxyethyl)amino)-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-isopropoxybenzonitrile, RPC 1063, 5-[3-[(1S)-2,3-Dihydro-1-[(2-hydroxyethyl)amino]-1H-inden-4-yl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-2-(1-methylethoxy)-benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N4O3/c1-14(2)29-21-9-6-15(12-16(21)13-24)23-26-22(27-30-23)19-5-3-4-18-17(19)7-8-20(18)25-10-11-28/h3-6,9,12,14,20,25,28H,7-8,10-11H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1C#N)c2onc(n2)c3cccc4[C@H](CCc34)NCCO |
| Nombre IUPAC | 5-[3-[(1S)-1-(2-hidroxietilamino)-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2-propan-2-iloxibenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 404.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1848 |