Learn More
Ozanimod, MedChemExpress
Descripción
Ozanimod (RPC-1063), a sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator that binds with high affinity selectively to S1P receptor subtypes 1 (S1P1) and 5 (S1P5). Ozanimod has modulate effect for hS1P1 and hS1P5 receptor with EC50s of 1.03 nM and 8.6 nM, respectively. Ozanimod can be used for the research of relapsing multiple sclerosis (MS).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ozanimod |
| CAS | 1306760-87-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H24N4O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | RPC-1063 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 29 mg/mL (71.70 mM) |
| SMILES | N#CC1=CC(C2=NC(C3=CC=CC4=C3CC[C@@H]4NCCO)=NO2)=CC=C1OC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 404.46 |
| Mostrar más |