Learn More
Ozagrel sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16438488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438488 10 mg 10 miligramos
16408306 100 mg 100 miligramos
16404367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16438488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0428A
MedChemExpress Ozagrel sodium (OKY-046 sodium) is a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel sodium is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Ozagrel sodium (OKY-046 sodium) is a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel sodium is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ozagrel sodium
CAS 189224-26-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N2NaO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo OKY-046 sodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (199.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (24.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])/C=C/C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 250.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.23
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation