Learn More
Ozagrel, MedChemExpress
Código de producto. 16498296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498296 100 mg 100 miligramos
16494357 50 mg 50 miligramos
16428488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0428
MedChemExpress Ozagrel (OKY-046)is an anti-asthmatic agent and a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Ozagrel (OKY-046)is an anti-asthmatic agent and a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ozagrel
CAS 82571-53-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo OKY-046
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 228.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation