Learn More
MedChemExpress Oxytocin acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.0% |
| CAS | 6233-83-6 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecular | 1067.24 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (46.85 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (41.23 mM) |
| Sinónimo | α-Hypophamine acetate∣ Oxytocic hormone acetate |