Learn More
Oxytocin Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C45H70N12O14S2 |
| Peso molecular | 1067.24 |
| Clave InChI | DSZOEVVLZMNAEH-BXUJZNQYSA-N |
| SMILES | CC(O)=O.[H][C@]1(NC(=O)[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-{[(2S)-1-[(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-19-amino-13-[(2S)-butan-2-yl]-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-N-(carbamoylmethyl)-4-methylpentanamide; acetic acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 1067.25 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Mostrar más |