Learn More
Oxythiamine, MedChemExpress
Código de producto. 16475096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475096 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107430
MedChemExpress Oxythiamine, an antimetabolite and a vitamin B1 antagonist, is a well-known thiamine antagonist and inhibitor of transketolase.
Oxythiamine, an antimetabolite and a vitamin B1 antagonist, is a well-known thiamine antagonist and inhibitor of transketolase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxythiamine
Forma física Solid
CAS 136-16-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16N3O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Hydroxythiamin
Información de solubilidad DMSO : 51.67 mg/mL (194.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)NC2=O
Peso molecular (g/mol) 266.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.34
Porcentaje de pureza 96.7%