Learn More
TOKU-E™ Oxytetracycline ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044021
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044021 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044021 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor O04910x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Oxytetracycline ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Oxytetracycline Hydrochloride in water.
  • CAS Number: 2058-46-0
  • Molecular Formula: C22H24N2O9 · HCl
  • Molecular Weight: 496.89 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Synthetic
  • Spectrum: Oxytetracycline is a broad-spectrum antibiotic which targets Gram-positive and Gram-negative species as well as a few Mycoplasma species
  • Mechanism of Action: The mechanism of Oxytetracycline involves diffusing through a cell and binding to the 30s ribosomal subunit preventing peptide elongation and ultimately inhibiting protein synthesis. Resistance to Oxytetracycline can be a result of inactivation by cell enzymes or pumping the antibiotic out of the cell upon entering
Especificaciones
CAS 2058-46-0
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline HCl
Color Colorless
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Oxytetracycline ReadyMade™ Solution 1 mg/mL in Water
Concentración 1.0 to 1.05 mg/mL
Formulario Clear, colorless solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in Water
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Media Supplement, Plant Biology Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack