Learn More
Cloruro de oxitetraciclina, TRC
Código de producto. 17963425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963425 10 g 10 g
17902635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87750010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2058-46-0
Fórmula molecular C22 H24 N2 O9 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 496.89
Sinónimo Oxytetracycline hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 1-Dimethylamino-1,4,6,11,12,13,14,18-octahydro-2,5,7,11,12,14-hexahydroxy-4,6-dioxo-11-methylnaphthacene-3-carbonamide hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline monohydrochloride, Alamycin, Aquacycline, Biocyl, Duphacycline, Engemycin, Gynamousse, Liquamycin Injectable, Maxicyklin, Mepatar, Occrycetin, Oxlopar, Oxy WS, Oxy-Dumocyclin, Oxybiocycline, Oxybiotic, Oxycyclin, Oxyject, Oxylag, Oxypan, Oxytet, Oxytetracid, Oxytetrin, TM 5, Teramycin, Terraject, Terramycin 343, Terramycin hydrochloride, Tetra-Tabilinen, Tetramel, Tetran hydrochloride, Toxinal, Vetilmicin
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1249
Porcentaje de pureza >95%