Learn More
Cloruro de oxitetraciclina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxytetracycline Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.1249 |
| Porcentaje de pureza | >95% |