Learn More
Clorhidrato de oxitetraciclina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17600877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17600877 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 17600877 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215014510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    71.40€ / 10 g
    Ahorro 3.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Sinónimo: alamicina; clorhidrato 5-hidroxitetraciclina, bisolvomicina, hidrociclina, NSC 9169, Clorhidrato de teramicina, tetramina, clorhidrato de tetrano
La oxitetraciclina es un análogo de la tetraciclina aislado de los actinomicetos Streptomyces rimosus. Es un antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos grampositivos y gramnegativos, como Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae y Diplomococcus pneumoniae. El clorhidrato de oxitetraciclina se utiliza en estudios sobre el gen de resistencia a la oxitetraciclina (otrA) para examinar la fusión de fagosoma-lisosoma (F-L) en células P388D1 y la susceptibilidad a antibióticos de los aislados de Mycopasma bovis. Declaración de uso: A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Especificaciones
CAS 2058-46-0
Color Amarillo
Cantidad 10 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxytetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride