Learn More
Clorhidrato de oxitetraciclina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16604494 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16604494 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16604494 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1766100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline hydrochloride
CAS 2058-46-0
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.634 g/cm3
Beilstein 3853107
Color Amarillo claro
Sinónimo 5-Hydroxytetracycline hydrochloride; (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 496.89 g/mol