Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina
Código de producto. 12922598
Change view
Click to view available options
Descripción:
Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
12922598 Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina paquete de 10
1 options
Código de producto. 12922598 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0183A
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Enumere selectivamente levaduras y mohos en alimentos con este medio selectivo y listo para su uso.
Enumere de forma selectiva levaduras y mohos en alimentos con el agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina Thermo Scientific™ Oxoid1,2. El medio se basa en la formulación descrita por Mossel et al.3, que utiliza selectividad de la oxitetraciclina para proporcionar mayores cantidades de levaduras y mohos en comparación con otros medios que utilizan un pH bajo como agente selectivo. Mejore la recuperación de las células de levadura físicamente estresadas presentes en este medio de pH neutro4.
Use el agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina para seleccionar y enumerar levaduras y mohos en alimentos.
  • Aumento del número de colonias de levaduras y mohos en comparación con los medios de pH bajo.
  • Mayor recuperación de las células de levaduras con estrés físico.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Base de agar de extracto de levadura, glucosa y oxitetraciclina
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19 g ± 2,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.