Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxitetraciclina, dihidrato, 95 %
Código de producto. 10631925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10631925 10 g Frasco de vidrio 10 g
10356910 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10631925 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 123840100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-64-6
Fórmula molecular C22H28N2O11
Peso molecular (g/mol) 496.469
Número MDL MFCD00151234
Clave InChI IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
PubChem CID 54680691
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; dihidrato
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline dihydrate
Tipo Oxytetracycline Dihydrate
Nombre de nota 95%
Forma física Polvo cristalino
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl)
Agua 4 to 8%
Color Amarillo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice Merck 14, 6976
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.46
Porcentaje de pureza ≥94% (on anhydrous substance)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxytetracycline dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.