Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxitetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 11976901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11976901 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10742861 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
2 options
Código de producto. 11976901
Marca: Thermo Scientific Chemicals 257700025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-57-2
Fórmula molecular C22H26N2Na2O11
Peso molecular (g/mol) 540.43
Número MDL MFCD00003700
Clave InChI OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
PubChem CID 54675779
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
SMILES O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline
Tipo Oxytetracycline
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 223.00
Color Beige a amarillo
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.43
Porcentaje de pureza ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxytetracycline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.