Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxitetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10742861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742861 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11976901 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742861 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 257705000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-57-2
Fórmula molecular C22H26N2Na2O11
Peso molecular (g/mol) 540.43
Número MDL MFCD00003700
Clave InChI OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
PubChem CID 54675779
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(Dimetilamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
SMILES O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline
Tipo Oxytetracycline
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 223.00
Color Beige a amarillo
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.43
Porcentaje de pureza ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxytetracycline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.