Learn More
Oxitetraciclina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324473 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324473 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15819980AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxytetracycline
CAS 79-57-2
Nombres de analitos o componentes Oxytetracycline
Condiciones de envío de -18 °C
Fórmula molecular C22 H24 N2 O9
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Oxytetracycline, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- (7CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, 5-Hydroxytetracycline, Abbocin, Adamycin, Antibiotic TM 25, Berkmycen, Biostat PA, Clinimycin, Dabicycline, Erfamycin, Fanterrin, Geomycin, Geomycin (Streptomyces vimosus), Geotilin, Imperacin, LA 200, Lenocycline, Liquamycin, Liquamycin LA 200, Macocyn, Mycoshield TMQTHC 20, NSC 9169, OTC, OTC (antibiotic), OXTC, Oksisyklin, Oxatets, Oxiter 200, Oxitetracyclin, Oxy-Kesso-Tetra, Oxycline, Oxydon, Oxyject LA, Oxylim, Oxymed 50, Oxymycin, Oxymykoin, Oxypam, Oxysentin 100, Oxyterracin, Oxyterracine, Oxyterracyne, Oxytetracyclin, Oxytetracycline, Oxytetracycline amphoteric, Oxytetral, Proteroxyna, Riomitsin, Ryomycin, Solkaciclina, Stecsolin, Stevacin, Stevasin, TM 50, Tarocyn, Tarosin, Teravit, Terrafungine, Terralon LA, Terramycin, Terramycin Q 50, Tetran, Unimycin, Ursocyclin, Ursocycline, Vendarcin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 460.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1482 g/mol