Learn More
Oxiresveratrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Oxyresveratrol |
| CAS | 29700-22-9 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediol','4-[(1E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, 1,3-Benzenediol','4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-','(E)-, 2,3',4,5'-Stilbenetetrol','(E)- (8CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, Oxyresveratrol, trans-Oxyresveratrol, trans-Stilbene-2,4,3',5'-tetrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O4/c15-11-4-3-10(14(18)8-11)2-1-9-5-12(16)7-13(17)6-9/h1-8,15-18H/b2-1+ |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-2-(3,5-dihidroxifenil)etenil]benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 244.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0736 |