Learn More
Sulfato de oxiquinolina, TRC
Código de producto. 30410911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410911 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30410911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO876990100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Fórmula molecular 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
SMILES Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC quinolin-8-ol;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 388.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0729