Learn More
Sulfato de oxiquinolina, LoGiCal
Código de producto. 30458864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458864 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458864 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3463.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Nombres de analitos o componentes 8-Hydroxyquinoline sulfate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol, sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC quinolin-8-ol;ácido sulfúrico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 388.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,0729 g/mol