Learn More
Oxiquinolina (8-hidroxiquinolina), Mikromol™
Descripción
Oxiquinolina (8-hidroxiquinolina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxyquinoline |
| CAS | 148-24-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Hydroxyquinoline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H |
| SMILES | Oc1cccc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | quinolin-8-ol |
| Mostrar más |