Learn More
Oxiquinolina (8-hidroxiquinolina), LoGiCal
Código de producto. 30463653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463653 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463653 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3108.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Nombres de analitos o componentes 8-Hydroxyquinoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1cccc2cccnc12
Nombre IUPAC quinolin-8-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 145.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145,0528 g/mol