Learn More
Oxipurinol, Mikromol™
Descripción
Oxipurinol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxypurinol |
| CAS | 2465-59-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxypurinol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H4 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Oxypurinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1 |
| Nombre IUPAC | 1,7-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidina-4,6-diona |
| Mostrar más |