Learn More
Oxypurinol, MedChemExpress
Código de producto. 16493787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493787 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16493787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19657
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
MedChemExpress Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxypurinol
Forma física Powder
CAS 2465-59-0
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4N4O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Oxipurinol
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (82.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)NC(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 152.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza 98.0%