Learn More
Bromuro de oxifenonio, LoGiCal
Código de producto. 30458467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458467 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458467 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3175.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenonium Bromide
CAS 50-10-2
Nombres de analitos o componentes Oxyphenonium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H34 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide, Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, alpha-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide alpha-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (+/-)-Oxyphenonium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Bromuro de 2-(2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetil)oxietil-dietil-metilazanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 428.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.1722 g/mol