Learn More
Betaromoro de oxifenonio, TRC
Código de producto. 30417799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417799 10 mg
30414732 50 mg
30411727 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87696810MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-10-2
Fórmula molecular C21 H34 N O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 428.4
Sinónimo Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, α-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide α-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, α-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (±)-Oxyphenonium bromide, Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide
Nombre IUPAC 2-(2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetil)oxietil-dietil-metilazanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Spécification
Nombre del producto químico o material Oxyphenonium Bromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.1722
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.