Learn More
Betaromoro de oxifenonio, TRC
Código de producto. 30414732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414732 50 mg
30411727 100 mg
30417799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87696850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-10-2
Fórmula molecular C21 H34 N O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 428.4
Sinónimo Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, α-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide α-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, α-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (±)-Oxyphenonium bromide, Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide
Nombre IUPAC 2-(2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetil)oxietil-dietil-metilazanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenonium Bromide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.1722