Learn More
Oxyphenisatine, MedChemExpress
Código de producto. 16498836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16498836 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2102
MedChemExpress Oxyphenisatine (Oxyphenisatin) is a laxative. Oxyphenisatin acetate is the pro-drug of oxyphenisatin with anticancer activity.
Oxyphenisatine (Oxyphenisatin) is a laxative. Oxyphenisatin acetate is the pro-drug of oxyphenisatin with anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenisatine
CAS 125-13-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Oxyphenisatin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.12 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 317.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease