Learn More
Diacetato de oxifenisatina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxyphenisatin Acetate |
| CAS | 115-33-3 |
| Fórmula molecular | C24 H19 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Oxyphenisatin Acetate, 2H-Indol-2-one','3,3-bis[4-(acetyloxy)phenyl]-1,3-dihydro-, 2-Indolinone','3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-','diacetate (7CI), 2-Indolinone','3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-','diacetate (ester) (8CI), Oxindole','3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-','diacetate (6CI), 3,3-Bis(p-acetoxyphenyl)-2-indolinone, 3,3-Bis(p-acetoxyphenyl)oxindole, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)-2-indolinone diacetate, 3,3-Bis[4-(acetyloxy)phenyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Acelax, Acetalax, Acetophenolisatin, Bisatin, Brocatine, Bydolax, Cirotyl, Contax, Diacetyldihydroxydiphenylisatin, Diacetyldioxyphenylisatin, Diacetyldiphenolisatin, Diasatin, Diasatine, Diphesatin, Diphesatine, Eulaxin, Fenisan, Isacen, Isaphen, Isaphenin, Isatin','O,O'-diacetyldiphenol-, Isocrin, Laxo-Isatin, Laxocol, Lisagal, NSC 117186, NSC 59687, Oxyphenisatin acetate, Oxyphenisatin diacetate, Phenlaxine, Promassolax, Prulet, Prulet Liquitab, Puragaceen, Purgaceen, Purgophen, Sanapert |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H19NO5/c1-15(26)29-19-11-7-17(8-12-19)24(18-9-13-20(14-10-18)30-16(2)27)21-5-3-4-6-22(21)25-23(24)28/h3-14H,1-2H3,(H,25,28) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C2(C(=O)Nc3ccccc23)c4ccc(OC(=O)C)cc4 |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-[3-(4-acetiloxifenil)-2-oxo-1H-indol-3-il]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 401.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1263 |