Learn More
Oxyphenisatin acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16424666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424666 100 mg 100 miligramos
16419966 50 mg 50 miligramos
16403528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16424666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101714
MedChemExpress Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenisatin acetate
CAS 115-33-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19NO5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(OC(C)=O)C=C3)C4=CC=C(OC(C)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 401.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease