Learn More
Acetato de oxifenisatina, LoGiCal
Código de producto. 30461616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461616 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461616 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1789.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyphenisatin Acetate
CAS 115-33-3
Nombres de analitos o componentes Oxyphenisatin Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H19 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxyphenisatin Acetate, 2H-Indol-2-one, 3,3-bis[4-(acetyloxy)phenyl]-1,3-dihydro-, 2-Indolinone, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI), 2-Indolinone, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (ester) (8CI), Oxindole, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (6CI), 3,3-Bis(p-acetoxyphenyl)-2-indolinone, 3,3-Bis(p-acetoxyphenyl)oxindole, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)-2-indolinone diacetate, 3,3-Bis[4-(acetyloxy)phenyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Acelax, Acetalax, Acetophenolisatin, Bisatin, Brocatine, Bydolax, Cirotyl, Contax, Diacetyldihydroxydiphenylisatin, Diacetyldioxyphenylisatin, Diacetyldiphenolisatin, Diasatin, Diasatine, Diphesatin, Diphesatine, Eulaxin, Fenisan, Isacen, Isaphen, Isaphenin, Isatin, O,O'-diacetyldiphenol-, Isocrin, Laxo-Isatin, Laxocol, Lisagal, NSC 117186, NSC 59687, Oxyphenisatin acetate, Oxyphenisatin diacetate, Phenlaxine, Promassolax, Prulet, Prulet Liquitab, Puragaceen, Purgaceen, Purgophen, Sanapert
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19NO5/c1-15(26)29-19-11-7-17(8-12-19)24(18-9-13-20(14-10-18)30-16(2)27)21-5-3-4-6-22(21)25-23(24)28/h3-14H,1-2H3,(H,25,28)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C2(C(=O)Nc3ccccc23)c4ccc(OC(=O)C)cc4
Nombre IUPAC acetato de [4-[3-(4-acetiloxifenil)-2-oxo-1H-indol-3-il]fenilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 401.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1263 g/mol